Learn More
Arsenic(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 15442417
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15442417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045616.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
Arsenic(III) sulfide is used in the treatment of acute promyelocytic leukemia. It is an inorganic photoresist used in the fabrication of photonic crystals and 3-D nanostructures. It is also used as an acousto-optic material, pigment, tanning agent and chalcogenide glass for infrared optics. Further, it is used as an analytical test for presence of dissimilatory arsenic-reducing bacteria (DARB).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-33-9
Formula molecolare As2S3
Molecular Weight (g/mol) 246.02
Numero MDL MFCD00003435
InChI Key CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Specifica
Punti di ebollizione 707°C
Materiale o nome chimico Arsenic (III) sulfide
Punto di fusione 300°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1557
Indice di Merck 14,806
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 246.03
Percent Purity 99.9%
Odore Like rotten eggs
Densità 3.43 g/mL