Learn More
Arsenic(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-4781801
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11389508
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043340.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
For vacuum deposition.Arsenic(III) sulfide is used to make infrared-transmitting glass, pyrotechnics, pigments, linoleum, electrical semiconductors and photoconductors. It acts as a reducing agent and serves as a tanning agent. It is also used for depilating hides and veterinary medication. Further, it is used as an inorganic photoresist to fabricate 3-D nanostructures. In addition to this, it is used in the treatment for acute promyelocytic leukemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-33-9
Formula molecolare As2S3
Molecular Weight (g/mol) 246.02
Numero MDL MFCD00003435
InChI Key CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Specifica
Punti di ebollizione 707°C
Materiale o nome chimico Arsenic(III) sulfide
Punto di fusione 300°C
Colore Yellow
Forma fisica Fused Pieces
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 246.03
Odore Like rotten eggs
Densità 3.43 g/cm3