Learn More
Arsenic(III) telluride, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7076404
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11388848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041709.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 12044-54-1 | As2Te3 | 532.643 g/mol
Vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12044-54-1
Formula molecolare As2Te3
Molecular Weight (g/mol) 532.643
Numero MDL MFCD00014167
InChI Key GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
PubChem CID 15770922
SMILES [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic(III) telluride
Punto di fusione 381°C
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Numero UN UN1557
Peso formulazione 532.64
Percent Purity 99.999%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 6.5
Densità 6.5