Learn More
Arsenic, plasma standard solution, Specpure™ As 10,000μg/mL
Codice prodotto. 11410410
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 11410410
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014369.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00085309
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic plasma standard solution
Nota nome As 10000μg/mL
Forma fisica Liquid
Concentrazione As in 5% HNO3
Numero UN UN3264
Quantità 500 mL
Grado Specpure