Learn More
Arsenic Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HCl, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10090472 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10090472 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10090472 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLAS12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.12€
    148.70€ / 500mL
    Risparmia 33.42€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
As1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-38-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS min. % 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 1.0, 5.0, 94.0
Formula molecolare As
Numero MDL MFCD00085309
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [As]
IUPAC Name arsenic
Solvent or Matrix 2% HCl
Molecular Weight (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:27563
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.2-5% HNO3    1000μg/mL    PLAS2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLAS2-3Y, -3X
2-5% HCl1000μg/mL    PLAS1-2X
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000 µg/mL Arsenic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, arsenic acid
Product intended for laboratory use only