Learn More
Arsenic standard solution, for AAS, 1 mg/ml As in 2% KOH
Codice prodotto. 10462581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10462581 500 mL 500mL
10452581 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10462581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 195825000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    136.00€ / 500mL
    Risparmia 10.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic standard solution
Nota nome 1 mg/ml As in 2% KOH
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5
Densità 1.02g/mL
Forma fisica Solution
Formula molecolare As
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C)
Numero MDL MFCD00085309
Indice di Merck 15, 784
InChI Key RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [As]
IUPAC Name arsenic
Molecular Weight (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:27563
Peso formulazione 74.92
Grado AAS
compliance-icons
Product Identifier
  • Arsenic atomic absorption standard solution
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.