Learn More
Thermo Scientific Chemicals Arsenic(V) oxide, 99.9% (metals basis)
Descrizione
Arsenic(V) oxide is used in the preparation of metal arsenates. It is used for dye and printing industries. Further, it is used in wood preservatives, colored glass and metal adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Arsenic(V) oxide |
| Punto di fusione | 315°C (decomposition) |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% (metals basis) |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN1559 |
| Indice di Merck | 14,798 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water and alcohol. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Arsenic(V) oxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- H300-Letale se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H350-Può provocare il cancro.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: Arsenic pentoxide