Learn More
Novus Biologicals™ ARSH 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | Cell Biology |
| Bersaglio | ARSH |
| Sinonimo | arylsulfatase family, member H, arylsulfatase H, ASH, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.2, sulfatase |
| Simbolo del gene | ARSH |