Learn More
Thermo Scientific™ ART 1000 REACH RACKED barrier sterile pipette tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-10153080
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 800
Codice prodotto. 10313272
Marca: Thermo Scientific™ 2079
Edge
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Caratteristiche:
  • I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
  • Disponibilità di confezioni sterili, non sterili e con diverse opzioni di confezionamento
  • Prodotto secondo i più elevati standard di qualità industriali
Ideati per agevolare il pipettaggio in svariate applicazioni:
Lunghezza estesa per prevenire contaminazioni evitando che l'asta della pipetta venga inserita nel contenitore del campione
Caricamento di gel per il caricamento di gel di acrilammide o di agarosio
Foro ampio per genomica per DNA genomico, linee cellulari fragili e altri materiali viscosi
Solvente sicuro per acidi, basi e solventi organici aggressivi
Compatibile con:
SoftFit™ i puntali per pipetta consentono un pipettaggio preciso e costante con pipette multicanale
Ergonomico i puntali per pipetta sono ideati per le pipette Gilson Pipetteman™ e Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione ART 1000 REACH, Filtered, Sterile, Rack
Volume (sistema metrico) 1000 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Modello ART 1000 REACH
Lunghezza (sistema imperiale) 4.66 in.
Lunghezza (sistema metrico) 11.85cm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free
Formato In rack
Stile punta Lunghezza estesa
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line ART
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready