Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Extended Length Pipette Tips
Descrizione
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
- Rack incernierati impilabili per risparmiare spazio in laboratorio
- I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
Consigliato per:
- Manipolazione di liquidi
- Biologia molecolare
- PCR
- Biotecnologia
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rack incernierato, puntale con barriera, lunghezza estesa, bassa ritenzione |
| Volume (sistema metrico) | 1000 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Incolore |
| Modello | Barriera ART |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 11.85 cm |
| Dichiarazioni di pulizia | Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitato: Soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo novanta (90) giorni successivi. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente per utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.