Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipetta con barriera ART™, rack incernierato
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10706815
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
20 μl
20 µl
100 µl
200 µl
300 μL
1000 µl
Modello:
ART 10
ART 10 Ultra-micro
ART 100
ART 100E
ART 200
ART 20E Ultra-micro
ART 20P
ART Barrier
Barriera ART
Formato:
In rack
Rack con coperchio incernierato
Stile punta:
Low Retention
Ultra-micro
Universal Fit
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
Codice prodotto. 10706815
Marca: Thermo Scientific™ 2149EHR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I puntali per pipette per rack incernierati con barriera ART™ Thermo Scientific™ consentono un pipettaggio accurato e costante grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione MicroPoint, inserto ricarica
Volume (sistema metrico) 10 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Modello ART 10 Ultra-micro
Lunghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4.57cm
Dichiarazioni di pulizia Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Ultra-micro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line ART
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.