Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipetta con barriera ART™, rack incernierato
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12661480
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
20 μl
20 µl
100 µl
200 µl
300 μL
1000 µl
Modello:
ART 10
ART 10 Ultra-micro
ART 100
ART 100E
ART 200
ART 20E Ultra-micro
ART 20P
ART Barrier
Barriera ART
Formato:
In rack
Rack con coperchio incernierato
Stile punta:
Low Retention
Ultra-micro
Universal Fit
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
Codice prodotto. 12661480
Marca: Thermo Scientific™ 2065E05HR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I puntali per pipette per rack incernierati con barriera ART™ Thermo Scientific™ consentono un pipettaggio accurato e costante grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione MicroPoint, con rack incernierato, bassa ritenzione
Volume (sistema metrico) 100 µl
Filtrato Con filtro
Sterilità Prodotto sterile
Modello ART 100E
Lunghezza (sistema imperiale) 2in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.07 cm
Dichiarazioni di pulizia Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Low Retention
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line ART
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.