Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a bassa ritenzione con barriera ART™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
20 µl
100 µl
200 µl
1000 µl
Modello:
ART 10
ART 10 REACH
ART 1000
ART 100E
ART 10F
ART 200
ART 20P
Stile punta:
Bassa ritenzione, SoftFit, Low Retention
Bassa ritenzione, lunghezza estesa, MicroPoint, Low Retention, Micro Point
Bassa ritenzione, puntale micro, Micro Point
Low Retention, Micro Point
Punta micro, bassa ritenzione, Micro Point
Fit for Purpose:
Sterile and PCR Ready
Dimensione della confezione:
pezzi 800
pezzi 960
Descrizione
Get Thermo Scientific™ ART™ Barrier Low-Retention Pipette Tips, which are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
- La superficie interna è altamente idrofobica, per incrementare la riproducibilità e la precisione dei campioni
- I puntali extra trasparenti consentono di visualizzare agevolmente i campioni
- I puntali vengono sigillati se esposti a potenziali contaminanti
- Certificati apirogeni, esenti da RNasi, DNasi, ATP ed endotossine
Specifica
Specifica
| Descrizione | ART 10F, Filtered, Sterile, Rack |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Modello | ART 10F |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Low Retention, Micro Point |
| Vedi altri risultati |