Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a bassa ritenzione con barriera ART™
Codice prodotto. 10314042
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
20 µl
100 µl
200 µl
1000 µl
Modello:
ART 10
ART 10 REACH
ART 1000
ART 100E
ART 10F
ART 200
ART 20P
Stile punta:
Bassa ritenzione, SoftFit, Low Retention
Bassa ritenzione, lunghezza estesa, MicroPoint, Low Retention, Micro Point
Bassa ritenzione, puntale micro, Micro Point
Low Retention, Micro Point
Punta micro, bassa ritenzione, Micro Point
Dimensione della confezione:
pezzi 800
pezzi 960
Fit for Purpose:
Sterile and PCR Ready
Codice prodotto. 10314042
Marca: Thermo Scientific™ 2065E05
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eliminate sample retention with these specially designed pipette tips.
Get Thermo Scientific™ ART™ Barrier Low-Retention Pipette Tips, which are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
  • La superficie interna è altamente idrofobica, per incrementare la riproducibilità e la precisione dei campioni
  • I puntali extra trasparenti consentono di visualizzare agevolmente i campioni
  • I puntali vengono sigillati se esposti a potenziali contaminanti
  • Certificati apirogeni, esenti da RNasi, DNasi, ATP ed endotossine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione ART 100E, Filtered, Sterile, Rack
Volume (sistema metrico) 100 µl
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Modello ART 100E
Dichiarazioni di pulizia Certificati apirogeni, esenti da RNasi, DNasi, ATP ed endotossine
Formato In rack
Stile punta Punta micro, bassa ritenzione, Micro Point
Imballaggio Rack, 10 x 96
Product Line ART