Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Pipette Tips in Bulk Packaging
Codice prodotto. 15201619
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
200 μL
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 5000
Codice prodotto. 15201619
Marca: Thermo Scientific™ 2065EB
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Pipette tips seal in contaminants, providing bi-directional protection for samples and pipettes. Fits most pipettes.
ART™ Barrier tips are not the same as traditional filter pipette tips. ART Barrier tips contain a one-of-a-kind, self-sealing barrier that seals in aerosol and liquid contaminants on contact, providing bi-directional protection from contamination for pipettes and samples.
  • Universal Tip, fits most brands of pipettes
  • ART™ tips are certified to be free DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin, and Pyrogens
  • Convenient bulk packaging for high volume usage
  • Sterile
  • Low Retention
  • Racked with lift-off lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione ART 100E, Filtered, Non-sterile, Bulk
Volume (sistema metrico) 100 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Colore rack no rack - bulk packaging
Autoclavabile Not Autoclavable
Modello ART 100E
Lunghezza (sistema imperiale) 2 inches
Lunghezza (sistema metrico) 5.07 cm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin, and Pyrogen Free
Formato BUlk
Stile punta Micro Point
Imballaggio 5 bags of 1000 tips each
Quantità 5000 tips
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line ART
Materiale Virgin Polypropylene