Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette specialistici con barriera ART™
Codice prodotto. 10741022
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
180 µl
1000 μL
1000 µl
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 768
Codice prodotto. 10741022
Marca: Thermo Scientific™ 2079GB
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetteting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettetes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettetes and Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus pipettetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione ART 1000GNon-sterile, Bulk
Volume (sistema metrico) 1000 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Non sterile
Modello ART 1000G
Lunghezza (sistema imperiale) 3.36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.54cm
Formato BUlk
Stile punta Genomic/Wide Orifice
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Product Line ART