Learn More
Thermo Scientific™ ART Barrier Tips 200ul individually wrapped
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 to 200 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
ART Barrier tips are made of virgin polypropylene and incorporates a liduid scavaging filter to prevent any carry over contamination. Certified free of RNase/DNase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP, Bioburden, and PCR inhibitors
> 200ul individually wrapped
> self sealing barrier
> sterile > tip to fit most pipettes > guaranteed no carry over contamination
Specifica
Specifica
| Descrizione | ART Barrier tip 200 μL |
| Volume (sistema metrico) | 1 to 200 μL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Natural |
| Colore rack | Blue |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO13485 |
| Metodo di sterilizzazione | Gamma |
| Formato | Individually Wrapped |
| Vedi altri risultati |