Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10252431
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 μl
1000 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 384
pezzi 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10252431 1000 μl pezzi 400
10243101 200 μl pezzi 384
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10252431 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 5479E
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Perform applications accurately and consistently with these Solventsafe pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetteting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione ART SolventSafe 1000E, Filtered, Sterile, Rack
Volume (sistema metrico) 1000 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Modello ART SolventSafe 1000E
Lunghezza (sistema imperiale) 3.47 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.83cm
Formato In rack
Stile punta Micro Point
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line ART