Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtered Pipette Tips in Hinged Racks
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
1200 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
Descrizione
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with these pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
- Hinged rack provides easy one-hand access to tips
- Color-coded inserts allow quick identification of tip volume
Specifica
Specifica
| Descrizione | 1200 μL, Filtered, Sterile, Hinged Rack |
| Volume (sistema metrico) | 1200 μL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Natural |
| Modello | 1200L |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.42 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8.67cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Vedi altri risultati |