Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtered Pipette Tips in Hinged Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-6830054
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
1200 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
Codice prodotto. 12994037
Marca: Thermo Scientific™ 2779HR
Edge
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with these pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Virgin polypropylene
  • Accurate dispensing and increased level of reproducibility
  • Protected against aerosol and liquid contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1000 μL, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volume (sistema metrico) 1000 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Natural
Modello 1000L
Lunghezza (sistema imperiale) 3.39 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.61cm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Universal
Codice colore Blu
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS LiteTouch
Product Line ART SoftFit L
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose Sterile & PCR Ready