Learn More
IKA™ AS 4000.2 Model Fixing Clip Attachment
Codice prodotto. 10357703 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
470 x 440 x 25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10357703
Marca: IKA™ 0003710100
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Fixing Clip Attachment
Dimensioni (L x P x A) 470 x 440 x 25 mm
Da utilizzare con (applicazione) Shaking of Flasks, Erlenmeyer Flasks and Bottles With a Round Crosssection