missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASC1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-419
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
ASC1 Polyclonal specifically detects ASC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
| ASC1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide | |
| activating signal cointegrator 1, ASC-1, HsT17391, thyroid hormone receptor interactor 4, thyroid receptor interacting protein 4, Thyroid receptor-interacting protein 4, TR-interacting protein 4, TRIP-4 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000-1:10000, Immunoprecipitation 1:10-1:500 | |
| NP_057297.2 | |
| TRIP4 | |
| A synthetic peptide mapping to a region between residues 75 and 125 of human ASC1 using the numbering given in entry NP_057297.2 (GeneID 9325. | |
| 100 μL | |
| Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Tumor Suppressors | |
| 9325 | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto