Learn More
Ascorbic Acid, Crystalline Powder, 20 to 200 Mesh, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Ascorbic Acid |
| Dimensioni maglia | 20 to 200 Mesh |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 500 g |
| Gravità specifica | 1L = 1.65kg |
| Peso formulazione | 176.12 |
| Grado | FCC/USP |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion