Learn More
Ascorbic Acid, Fine Powder, 200 to 325 Mesh, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ascorbic Acid |
| Dimensioni maglia | 200 to 325 Mesh |
| Imballaggio | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 kg |
| Gravità specifica | 1L = 1.65kg |
| Peso formulazione | 176.12 |
| Grado | Multi-Compendial/USP |
| Forma fisica | Fine Powder |