missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ASGPR1 Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18218297 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18218297

Marca: Novus Biologicals™ NBP27955215PLATES

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ASGPR1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 39.0625 pg/mL
Assay Sensitivity 39.06-2500 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human ASGPR1.
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene ASGPR, ASGPR 1, ASGP-R 1, asialoglycoprotein receptor 1, CLEC4H1ASGPR1, C-type lectin domain family 4 member H1, Hepatic lectin H1, HL-1
ID gene (immissione) 432
Simbolo del gene ASGR1
Specie ospite Rabbit
Contenuto kit
  • Standard: Each vial contains 150 ng of recombinant ASGPR1.
  • Capture Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-ASGPR1 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL rabbit anti-ASGPR1 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Quantità 15 Plates
    Status giuridico RUO
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio ASGPR1
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 2.5 ng/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato