Learn More
Nabertherm™ Ashing Furnace, 1000°C
Codice prodotto. 17348009 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Stile:
Flap Door
Lift Door
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17348009
Marca: Nabertherm™ LV094H1LN1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ashing furnaces are designed especially for ashing processes in the laboratory. Applications include determining loss on ignition, ashing food and plastics for subsequent substance analysis. A special fresh-air and exhaust air system ensures that the air is replaced 6 times per minute.
  • Heating from two sides
  • Ceramic heating plates with integral heating element which is safeguarded, and easy to replace
  • Air exchange of more than 6 times per minute
  • Good temperature uniformity due to preheating of incoming air, temperature uniformity according to DIN 17052-1 to +/- 10°C in the defined empty work area (from 550°C)
Specifica
Tipo di unità di controllo B510
Capacità (sistema metrico) 9 L
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Stile Lift Door
Dimensioni interne (L x P x A) 240 x 230 x 170 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 485 x 415 x 845 mm
Tensione 230 V
Wattage 3000 W