Learn More
Asprosin Antibody (Birdy-1), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-11677IR
Codice prodotto. 18389183
  • 916.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Asprosin Monoclonal specifically detects Asprosin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Asprosin
Monoclonal
DyLight 755
50mM Sodium Borate
Mouse
>95%, by SDS-PAGE
RUO
2200
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, ELISA
Birdy-1
Western Blot, ELISA
FBN1, fibrillin 1
Recombinant human asprosin.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse
Purified