missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Asprosin Antibody (Birdy-1), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-11677PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Asprosin Monoclonal antibody specifically detects Asprosin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifica
| Asprosin | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| FBN1, fibrillin 1 | |
| Recombinant human asprosin. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 2200 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA | |
| Birdy-1 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto