Learn More
Macherey-Nagel™ Assay Kit
Codice prodotto. 10014530 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10014530
Marca: Macherey-Nagel™ 935019
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Colorimetric Analysis or Titrimetry
Quantità 1 Each
Range 0.25 to 2.0 mg/L Cl2
Tipo Assay Kit
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N,N-diethyl-1,4-phenylene diammonium sulphate, sulphuric acid