Learn More
DiscoverX AssayComplete™ Cell Plating 10 Reagent
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
AssayComplete™ Cell Plating 10 Reagent is an optimized cell plating reagent for use in plating of DiscoverX cell lines for assays. This reagent was optimized for maximal cell health and ligand responsiveness during assays while eliminating hormones and growth components which may lead to increased basal activity. This product is provided as a bottle of 100mL. Please refer to cell line specific datasheet to determine the recommended cell plating reagent.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Plating Reagents |
| Quantità | 100 mL |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.