Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Elka Test Tubes
Codice prodotto. 10322981
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
15.5 mm
17.25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10322981
Marca: Karl Hecht™ 42770051
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Karl Hecht™ Assistent™ Elka Test Tubes are manufactured from AR-Glass™ soda glass.
  • With rim
  • Disposable
  • Round bottom
Specifica
Tipo di design Fondo rotondo
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Diametro (sistema metrico) 15.5 mm