Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Elka Test Tubes
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
15.5 mm
17.25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- With rim
- Disposable
- Round bottom
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 17.25 mm |