Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Glass Vials
Codice prodotto. 10145291
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
8 ml
20 mL
Altezza (sistema metrico):
34 mm
60 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
24 mm
26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 154
Codice prodotto. 10145291
Marca: Karl Hecht™ 42783012
Suitable for media, diagnostic, storage, display and sample collection applications. Karl Hecht™ Assistent™ Glass Vials come with a plastic snap-cap for secure closure.
  • Clear glass
  • With rolled rim
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
Volume (sistema metrico) 8 ml
Tipo di chiusura Snap Cap
Altezza (sistema metrico) 34 mm