Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Glass Vials
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
8 ml
20 mL
Altezza (sistema metrico):
34 mm
60 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
24 mm
26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 154
Descrizione
- Clear glass
- With rolled rim
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 24 mm |
| Volume (sistema metrico) | 8 ml |
| Tipo di chiusura | Snap Cap |
| Altezza (sistema metrico) | 34 mm |