Learn More
Saint-Gobain AstiPure™ RF1 Series PFA Male Tube Connector
Codice prodotto. 11904099
Click to view available options
Overall Length (Metric):
40 mm
44 mm
46 mm
Dimensioni filo:
1/4 in. NPT
1/8 in. NPT
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11904099
Marca: Saint-Gobain RF10610
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Use these fittings to deliver corrosive fluids. Saint Gobain Performance Plastics™ AstiPure™ RF1 Series PFA Male Tube Connector are leak proof and reliable under a wide range of temperatures and pressures.
  • Ideal for demanding environments 
  • Molded from Teflon PFA HP 
  • Retaining nut can be made from PFA HP, PVDF or C-PVDF
  • Fittings are annealed for greater resistance to temperature cycling, pressure cycling, shock
  • and vibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PFA
Overall Length (Metric) 44 mm
Da utilizzare con For 6 x 8mm dia. tubing
Quantità confezione 1 Each
Dimensione della porta 12 mm
Dimensioni filo 1/8 in. NPT
Product Type Connettore maschio per tubi