missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASTM D2622/D7039, ECA Marine Fuel Curve, VHG™
Click to view available options
Quantità:
6 x 100 mL
Dimensione della confezione:
600mL
Descrizione
ASTM D2622/D7039, ECA Marine Fuel Curve
Specifica
Specifica
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 20 cSt Mineral Oil |
| Quantità | 6 x 100 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto