Learn More
ASTM™ D6584 1,2,4-Butanetriol solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15959701 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Codice prodotto. 15959701
Marca: Honeywell Fluka R13845ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
1000 μg/mL in pyridine, analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 110-86-1, 42890-76-6
Densità 0.98 g/cm3
Punto d'infiammabilità 20°C
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 115°C
Industry Type Biofuels
Quantità 5 mL
Grado Analytical Standard