Learn More
ASTM™ D6584 Standard Solution 2, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15940192 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 15940192
Marca: Honeywell Fluka R13881ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
in pyridne, analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 110-86-1, 111-03-5
Densità 0.98 g/cm3
Punto d'infiammabilità 20°C
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 115°C
Industry Type Biofuels
Quantità 1 mL
Grado Analytical Standard