Learn More
ASTM™ D6584Standard Solution 5, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 56-81-5, 2465-32-9 |
| Densità | 0.98 g/cm3 |
| Punto d'infiammabilità | 20°C |
| Forma fisica | Liquid |
| Punti di ebollizione | 115°C |
| Industry Type | Biofuels |
| Quantità | 1 mL |
| Grado | Analytical Standard |