Learn More
ASTM Method D5191 Vapor Pressure - 22.5 kPa (3.26 psi), Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
10 x 10 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclohexane |
| CAS | 110-82-7 |
| Nomi componenti o analita | Cyclohexane |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C6 H12 |
| Concentrazione | 100 % |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Cyclohexane, Benzene, hexahydro-, Cactus Solvent CHX, Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Hexanaphthene, NSC 406835 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2 |
| SMILES | C1CCCCC1 |
| Vedi altri risultati |