Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ ASTM Pear-shaped Centrifuge Tubes
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cylindrical base
- ASTM D 96
- Load capacity up to RZB 700
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| RCF max | 700 x g |