Learn More
Asulam-d3 (methoxy-d3), CDN
Click to view available options
Quantità:
0.005 g
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Asulam-d3 (methoxy-d3) |
| Formula molecolare | C8 D3 H7 N2 O4 S |
| Quantità | 0.005 g |
| Sinonimo | Asulam-d3, Asulam-D3 (methoxy-D3), Methyl-d3 (4-aminophenylsulfonyl)carbamate, N1-(Methoxy-d3)carbonylsulfanilamide, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]carbamic acid methyl-d3 ester |
| InChI Formula | InChI=1 S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-15(12,13)7-4-2-6(9)3-5-7/h2-5 H,9H2,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC Name | trideuteriomethyl N-(4-aminophenyl)sulfonylcarbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 233.2595 |
| Peso formulazione | 233.055 g/mol |
| Percent Purity | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |