missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atad5 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-46297
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Atad5 Polyclonal antibody specifically detects Atad5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
| Atad5 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:1000, ELISA | |
| ATPase family AAA domain-containing protein 5, ATPase family, AAA domain containing 5, C17orf41, chromosome fragility associated gene 1, Chromosome fragility-associated gene 1 protein, ELG1, enhanced level of genomic instability 1 homolog, FLJ12735, FRAG1chromosome 17 open reading frame 41 | |
| FGF receptor activating protein 1. (Uniprot# Q96QE3) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS, 50% Glycerol, pH (7.3) | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 79915 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto