Learn More
Atazanavir, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Atazanavir |
| CAS | 198904-31-3 |
| Sinonimo | zrivada |
| Quantità | 100 mg |
| Punto di fusione | 207.0°C to 209.0°C |
| Formula molecolare | C38H52N6O7 |
| Peso formulazione | 704.86 |
| Purezza | ≥97.5% (HPLC) |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.