Learn More
Abnova™ ATF2 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164126
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16163481
Marca: Abnova™ H00001386P01.10ug
Human ATF2 full-length ORF ( AAH26175, 1 a.a. - 209 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MKFKLHVNSARQYKDLWNMSDDKPFLCTAPGCGQRFTNEDHLAVHKHKHEMTLKFGPARNDSVIVADQTPTPTRFLKNCEEVGLFNELASPFENEFKKASEDDIKKMPLDLSPLATPIIRSKIEEPSVVETTHQDSPLPHPESTTSDEKEVPLAQTAQPTSAIVRPASLQVPNVLLTSSDSSVIIQQAVPSPTSSTVITQAPSSNRPIV
Specifica
Numero di accesso AAH26175
ID gene (immissione) 1386
Nome activating transcription factor 2
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene CRE-BP1, CREB2, HB16, MGC111558, TREB7
Simbolo del gene ATF2
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer