missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATG3/APG3 Antibody (SR1666), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
406.00€ - 539.00€
Specifica
| Antigene | ATG3/APG3 |
|---|---|
| Clone | SR1666 |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18691295
|
Novus Biologicals
NBP3-21729-100ul |
100 μg |
539.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18684334
|
Novus Biologicals
NBP3-21729-50ul |
50 μg |
406.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ATG3/APG3 Monoclonal antibody specifically detects ATG3/APG3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ImmunofluorescenceSpecifica
| ATG3/APG3 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| APG3, APG3 autophagy 3-like (S. cerevisiae), APG3L, APG3-LIKE, ATG3 autophagy related 3 homolog (S. cerevisiae), Autophagy-related protein 3, DKFZp564M1178, EC 6.3.2.-, FLJ22125,2610016C12Rik, hApg3, MGC15201, PC3-96, Protein PC3-96, ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG3 | |
| A synthesized peptide derived from human ATG3/APG3 (Uniprot #: Q9NT62) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1666 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Autophagy, Cancer | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 64422 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto