Learn More
Atipamezole hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098184
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16475128
Marca: Medchem Express HY12380
MedChemExpress Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Atipamezole hydrochloride
CAS 104075-48-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H17ClN2
Quantità 10 mg
Sinonimo MPV-1248 hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 75 mg/mL (301.51 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : ≥ 47 mg/mL (188.94 mM)
SMILES CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 248.75
Peso formulazione 248.75
Percent Purity 97.12%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.