Learn More
Bollé Safety Occhiali di sicurezza in policarbonato modello Atom
Codice prodotto. p-8008993
Click to view available options
Modello:
ATOAPSI (Ventilated)
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens)
ATOEPSI (Sealed)
ATOFAPSI (Breathable Foam)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11727614
Marca: Bollé Safety ATOFAPSI
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compact, lightweight and extremely comfortable, ATOM model safety goggles offer enhanced protection
  • Frame material: blue thermoplastic rubber
  • Lens material: clear polycarbonate
  • Lense coating: Platinum™ anti-fog / anti-scratch coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Lens Tint Clear
Product Type Safety goggles
Colore telaio Blue
Include Breathable Foam
Modello ATOFAPSI (Breathable Foam)
N. per confezione 1 ciasc.
Materiale Polycarbonate
Monouso Reusable
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Thermoplastic Rubber
UV Protection