Learn More
Lenz Laborglasintrumente Atomatic Pipet Duran
Codice prodotto. 10058800
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10058800
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05476010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kipp dispensers
  • Dispenser head with bottle (1 L)
  • Ground joint connection: NS 29/32
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Giunto rastremato standard NS 29/32