Learn More
Abnova™ ATP5I (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16132061
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16132061
Marca: Abnova™ H00000521P01.10ug
Human ATP5I full-length ORF ( AAH03679, 1 a.a. - 69 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MVPPVQVSPLIKLGRYSALFLGVAYGATRYNYLKPRAEEERRIAAEEKKKQDELKRIARELAEDDSILK
Specifica
Numero di accesso AAH03679
ID gene (immissione) 521
Nome ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit E
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene ATP5K, MGC12532
Simbolo del gene ATP5I
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer